Läs mer
1-Tetradecylosfhonsyra, 98 %
Produktkod. 11428127
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428127 25 g 25g
11408127 1 g 1g
11418127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17511.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4671-75-4 | C14H31O3P | 278,373 g/mol
1-tetradecylfosfonsyra används för att funktionalisera ytan på BaTiO 3 nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1-tetradecylfosfonsyra används för att funktionalisera ytan på BaTiO
3 nanopartiklar.
Löslighet
Löslig i etanol, dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Delvis löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4671-75-4
Molekylformel C14H31O3P
Molekylvikt (g/mol) 278.373
MDL-nummer MFCD00015834
InChI-nyckel BVQJQTMSTANITJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonic acid, tetradecyl, 1-tetradecanephosphonic acid, tetradecanephosphonic acid, tetradecyl phosphonic acid, n-tetradecylphosphonic acid, tetradecyl-phosphonic acid, 1-tetradecylphosphonic acid, phosphonic acid, p-tetradecyl, p-tetradecyl-phosphonic acid, tetradecylphosphonate
PubChem CID 78401
IUPAC-namn tetradecylfosfonsyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetradecylphosphonic acid
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Delvis löslig i vatten.
Formel vikt 278.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.