Läs mer
1-Tetradecyne, tech. 90%
Produktkod. p-7043759
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11397745
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02573.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 765-10-6 | C14H26 | 194.362 g/mol
1-tetradecyn, används i additionsreaktioner som är typiska i alkynreaktioner såsom halogenering, hydrering, hydrohalogenering, hydratisering, oxidativ klyvning, nitrilbildning och surhet hos terminala alkyner. Polymerisations- och substitutionsreaktioner är också användbara vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Tetradecyne, används i additionsreaktioner som är typiska i alkynreaktioner såsom halogenering, hydrering, hydrohalogenering, hydrering, oxidativ klyvning, nitrilbildning och surhet hos terminala alkyner. Polymerisations- och substitutionsreaktioner är också användbara vid kemisk syntes.
Löslighet Ej
blandbar med vatten. löslig i vanliga organiska lösningsmedel med låg polaritet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-10-6
Molekylformel C14H26
Molekylvikt (g/mol) 194.362
MDL-nummer MFCD00015076
InChI-nyckel DZEFNRWGWQDGTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecyne, tetradecyne, tetradec-1-in, acmc-1bfxn
PubChem CID 69823
IUPAC-namn tetradec-1-yn
LEDER CCCCCCCCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetradecyne
Densitet 0.79
Kokpunkt 132°C to 134°C (14 mmHg)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 5 g
Beilstein 1746546
Löslighetsinformation Not miscible with water. soluble in common organic solvents of low polarity
Formel vikt 194.36
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.