Läs mer
1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazin, 98 %
Produktkod. 10617854 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10617854 25 g Glasflaska 25g
10039011 1 g Glasflaska 1g
10592992 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10617854 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367160250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 63074-07-7 | C9H16N2O2 | 184,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63074-07-7
Molekylformel C9H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 184.24
MDL-nummer MFCD00190247
InChI-nyckel UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
PubChem CID 2734641
IUPAC-namn oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)metanon
LEDER C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
Färg Färglös till gul
CAS Max % 100.0
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Viskös vätska
Brytningsindex 1,5195 till 1,5215
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Kokpunkt 140 °C (2,0 Mbar)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandig
Formel vikt 184.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.