Läs mer
1-(Tetrahydro-2-furoyl)-piperazin, TRC
Produktkod. 30420100
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30420100 100 mg
1 options
Produktkod. 30420100 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT293475100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine
CAS 63074-07-7
Molekylformel C9 H16 N2 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Methanone','1-piperazinyl(tetrahydro-2-furanyl)-, Piperazine','1-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]- (9CI), 1-Piperazinyl(tetrahydro-2-furanyl)methanone, (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone, 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine, 1-(Tetrahydrofuran-2-carbonyl)piperazine, 1-(Tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl)piperazine, 1-[(2,3,4,5-Tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, 4-[(Tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, N-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2
LEDER O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2
IUPAC-namn oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)metan
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Formel vikt 184.1212