Läs mer
1-(Tetrahydro-2-furoyl)-piperazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine |
| CAS | 63074-07-7 |
| Molekylformel | C9 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Methanone','1-piperazinyl(tetrahydro-2-furanyl)-, Piperazine','1-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]- (9CI), 1-Piperazinyl(tetrahydro-2-furanyl)methanone, (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone, 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine, 1-(Tetrahydrofuran-2-carbonyl)piperazine, 1-(Tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl)piperazine, 1-[(2,3,4,5-Tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, 4-[(Tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, N-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2 |
| LEDER | O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)metan |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.24 |
| Formel vikt | 184.1212 |