Läs mer
[1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]boronic Acid Pinacol Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23BN2O3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-8-9-16-17(11)12-7-5-6-10-18-12/h8-9,12H,5-7,10H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 278.1802 |