Läs mer
[1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]boronsyra Pinacolester, TRC
Produktkod. 30456437
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456437 10 mg
30451586 50 mg
30449789 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88955810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 903550-26-5
Molekylformel C14H23BN2O3
Molekylvikt (g/mol) 278.15
Synonym 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-(Oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-(Oxan-2-yl)-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic Acid Pinacol Ester, 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Tetrahydropyran-2-yl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
IUPAC-namn 1-(oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnn2C3CCCCO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]boronic Acid Pinacol Ester
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H23BN2O3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-8-9-16-17(11)12-7-5-6-10-18-12/h8-9,12H,5-7,10H2,1-4H3
Formel vikt 278.1802