Läs mer
1-Tetralon, 97 %
Produktkod. 11450893
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450893 100 g 100g
11460893 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13303.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.06 SEK
    496.65 SEK / 100g
    Save 56.41 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-34-0
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00001688
InChI-nyckel XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetralone
Smältpunkt 6°C to 8°C
Densitet 1.097
Kokpunkt 257°C
Flampunkt 129°C (264°F)
Brytningsindex 1.5695
Kvantitet 100 g
Beilstein 607374
Formel vikt 146.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.