missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Tetratriacontanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Tetratriacontanol-d4 |
| CAS | 1346602-70-7 |
| Molekylformel | C34D4H66O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Geddyl Alcohol-d4, Sapiol-d4, Tetratriacontyl Alcohol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C34H70O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/h35H,2-34H2,1H3/i31D2,32D2 |
| LEDER | OCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.94 |
| Formel vikt | 498.5678 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?