Läs mer
1-Tetratriacontanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Tetratriacontanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H70O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/h35H,2-34H2,1H3 |
| Formel vikt | 494.5427 |