Läs mer
[1-(tien-2-ylmetyl)piperid-4-yl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10757875
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10757875 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10192794 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10757875 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66709DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 926921-81-5
Molekylformel C11H17NOS
Molekylvikt (g/mol) 211.323
MDL-nummer MFCD09817554
InChI-nyckel KAZWOHUGLHRSDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-thien-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-2-thienylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol, 1-2-thienylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 24229736
IUPAC-namn [1-(tiofen-2-ylmetyl)piperidin-4-yl]metanol
LEDER C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(Thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 211.33
Procent renhet 97%