Läs mer
1-(tien-2-ylmetyl)piperidin-4-karboxylsyrahydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10411934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10205474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10411934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66751CB
Kemiska identifierare
CAS 944450-84-4
Molekylformel C11H18ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 279.779
MDL-nummer MFCD09817555
InChI-nyckel YUUKLZNSOZECHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thien-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrate hydrochloride, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride-water 1/1/1
PubChem CID 44118590
IUPAC-namn 1-(tiofen-2-ylmetyl)piperidin-4-karboxylsyra;hydrat;hydroklorid
LEDER C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CC=CS2.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloridehydrate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 279.79
Procent renhet 97%