Läs mer
(1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10215724
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10215724 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11366855 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10215724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63809DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 910037-26-2
Molekylformel C12H15N3OS
Molekylvikt (g/mol) 249.332
MDL-nummer MFCD09065024
InChI-nyckel UXMVQNYPOJJGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methanol, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229707
IUPAC-namn (1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-yl)metanol
LEDER C1CN(CCC1CO)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 249.34
Procent renhet 97%