Läs mer
(1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10718465
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10718465 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10285764 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10718465 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63813DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 937795-94-3
Molekylformel C12H16N4S
Molekylvikt (g/mol) 248.35
MDL-nummer MFCD09787494
InChI-nyckel ZKNFKYHZGAWSEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methylamine, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methylamine, 4-4-aminomethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine
PubChem CID 24229708
LEDER NCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-yl)metanamin
Formel vikt 248.35
Procent renhet 97%