Läs mer
1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10574994
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10574994 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10114154 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10574994 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63804CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 916766-91-1
Molekylformel C12H13N3OS
Molekylvikt (g/mol) 247.316
MDL-nummer MFCD09817540
InChI-nyckel YGMBYHWGCCTCNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxaldehyde, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carbaldehyde, 4-4-formylpiperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-formyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229706
IUPAC-namn 1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-karbaldehyd
LEDER C1CN(CCC1C=O)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 247.32
Procent renhet 97%