Läs mer
1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11356855 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10452494 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356855 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63801DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 910037-25-1
Molekylformel C12H13N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 263.32
MDL-nummer MFCD09065023
InChI-nyckel VWNHOIKUCNKRDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl
PubChem CID 24229705
IUPAC-namn 1-tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 263.32
Procent renhet 97%