missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Thio-Beta-D-galactose Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Thio-beta-D-galactose','Sodium Salt |
| CAS | 42891-22-5 |
| Molekylformel | C6 H11 O5 S . Na |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5S.Na/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-,6+;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].OC[C@H]1O[C@@H]([S-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | sodium;(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2-thiolate |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.2 |
| Formel vikt | 218.0225 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?