Läs mer
1-tio-beta-D-glukostetraacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357756
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357756 250 mg 250mg
11347756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11404.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19879-84-6 | C14H20O9S | 364.37 g/mol
1-tio-beta-D-glukostetraacetat används som en hämmare av Maillard-reaktionen mellan glukos och glycin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-tio-beta-D-glukostetraacetat används som en hämmare av Maillard-reaktionen mellan glukos
och glycin.
Löslighet Lösligt i vatten och kloroform
(50 mg/ml).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19879-84-6
Molekylformel C14H20O9S
Molekylvikt (g/mol) 364.37
MDL-nummer MFCD00063271
InChI-nyckel SFOZKJGZNOBSHF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-thio-beta-d-glucose tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-mercaptotetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 1-thio-b-d-glucose tetraacetate, 1-thio-beta-d-glucose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-glucopyranose, 1-thio-, a-d-glucose tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-sulfanyloxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-, a-d-glucopyranose, beta-d-thioglucose tetraacetate, 1-thio-ss-d-glucose tetraacetate
PubChem CID 88293
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxi-6-sulfanyloxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1OC(S)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Thio-beta-D-glucose tetraacetate
Smältpunkt 115°C to 117°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1440689
Löslighetsinformation Soluble in water and chloroform (50mg/ml).
Optisk rotation +5.5° ± 1° (c=2, Chloroform)
Formel vikt 364.37
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.