Läs mer
1-Tioglycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Thioglycerol |
| CAS | 96-27-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C3 H8 O2 S |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 3-Mercapto-1,2-propanediol, (+/-)-3-Mercapto-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-mercaptopropane, 1-Mercapto-2,3-dihydroxypropane, 1-Mercapto-2,3-propanediol, 1-Mercaptoglycerol, 1-Monothioglycerol, 1-Thio-2,3-propanediol, 1-Thio-DL-glycerol, 1-Thioglycerol, 2,3-Dihydroxy-1-propanethiol, 2,3-Dihydroxypropanethiol, 3-Mercapto-1,2-dihydroxypropane, DL-1-Thioglycerol, Glycerol-1-thiol, NSC 5370, Thioglycerin, Thioglycerol, Thiovanol, alpha-Monothioglycerol, alpha-Thioglycerin, alpha-Thioglycerol, alpha-Thiolglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol, α-Monothioglycerol, α-Thioglycerin, α-Thioglycerol, α-Thiolglycero |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2 |
| LEDER | OCC(O)CS |
| IUPAC-namn | 3-sulfanylpropan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.16 |
| Visa mer |