Läs mer
1-Thionafthol, 99 %
Beskrivning
1-tionaftol används för att framställa di-[1]naftyldisulfiden. Det används också i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-tionaftol används för att framställa di-[1]naftyldisulfiden. Det används också i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i dietyleter och etanol. Något lösligt i vatten och utspädda alkalier.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med luft och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Thionaphthol |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Löslighetsinformation | Soluble in diethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and dilute alkalis. |
| Formel vikt | 160.24 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- 1-Thionaphthol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.