Läs mer
1-(Thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane Hydrochloride (Methiopropamine Hydrochloride; MPA HCl) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Produktkod. 30463716
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463716 1 ml
1 options
Produktkod. 30463716 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1275.5901
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methiopropamine (hydrochloride)
CAS 7464-94-0
Analyt- eller komponentnamn Methiopropamine (hydrochloride)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H13 N S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-(Thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane Hydrochloride, Methiopropamine Hydrochloride, MPA HCl, 2-Thiopheneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Thiopheneethylamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride (8CI), N,α-Dimethyl-2-thiopheneethanamine hydrochloride (1:1), NSC 400137
InChI formel InChI=1S/C8H13NS.ClH/c1-7(9-2)6-8-4-3-5-10-8;/h3-5,7,9H,6H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cl.CNC(C)Cc1cccs1
IUPAC-namn N-methyl-1-thiophen-2-ylpropan-2-amine;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 191.721
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 191.054 g/mol