Läs mer
1-Tosyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31032713
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31032713 5 g -
31025988 25 g 25g
31022417 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31032713 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD138355g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tosyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 102619-05-6
Molekylformel C12H11NO3S
MDL-nummer MFCD00671580
Kvantitet 5 g
LEDER O=CC1=CC=CN1S(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 249.29
Procent renhet 98%