Läs mer
1-(trans-2-fenyletenyl)-4-(2-fenyletyl)bensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15477785
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477785 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15477785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31077.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95166-77-1 | C22H20 | 284.402 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene
CAS 95166-77-1
Smältpunkt 155°C to 157°C
Molekylformel C22H20
MDL-nummer MFCD12407080
Kvantitet 1 g
Synonym 1-trans-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 1-e-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 4-phenethyl-cis-stilbene, 4-phenethyl-trans-stilbene, 4-trans-beta-styryl bibenzyl
InChI-nyckel VKIHNQGTZXZCPE-ACCUITESSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C=CC3=CC=CC=C3
IUPAC-namn 1-[(E)-2-fenyletenyl]-4-(2-fenyletyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 284.402
PubChem CID 59832893
Formel vikt 284.4
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.