Läs mer
1-triakontanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10154940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154940 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 10154940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218131000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 593-50-0 | C30H62O | 438,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Triacontanol
Namnnotering 96%
CAS 593-50-0
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C30H62O
Linjär formel CH3(CH2)29OH
MDL-nummer MFCD00002963
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15, 9753
Synonym 1-triacontanol, triacontanol, melissyl alcohol, myricyl alcohol, n-triacontanol, triacontyl alcohol, triacontanol-1, miraculan, myricyl alcohol van, 1-hydroxytriacontane
InChI-nyckel REZQBEBOWJAQKS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-namn triakontan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 438.82
PubChem CID 68972
ChEBI CHEBI:28409
Formel vikt 438.82
Procent renhet 96%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.