Läs mer
1-Triacontylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Triacontylamine Hydrochloride |
| CAS | 1346603-96-0 |
| Molekylformel | C30H64ClN |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Triacontanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C30H63N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31;/h2-31H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC-namn | triacontan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.29 |
| Formel vikt | 473.4727 |