missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Triacontylazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Triacontylazide |
| CAS | 1346603-49-3 |
| Molekylformel | C30H61N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Azidotriacontane |
| InChI formel | InChI=1S/C30H61N3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-31/h2-30H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 1-azidotriacontane |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.83 |
| Formel vikt | 463.4865 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?