Läs mer
1-Tridecene, 97%
Produktkod. 11359849
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359849 5 g 5g
11369849 25 g 25g
11379849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24413.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2437-56-1 | C13H26 | 182.351 g/mol
Det används inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används inom läkemedelsindustrin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2437-56-1
Molekylformel C13H26
Molekylvikt (g/mol) 182.351
MDL-nummer MFCD00008976
InChI-nyckel VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tridecene, n-tridec-1-ene, tridecylene, alpha-tridecene, undecylethylene, tridecene-1, unii-5b0u2s314c, ccris 5719, 1-tridecylene, .alpha.-tridecene
PubChem CID 17095
IUPAC-namn tridec-1-en
LEDER CCCCCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tridecene
Smältpunkt -23°C
Densitet 0.766
Kokpunkt 232°C to 233°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Odör Mild
Linjär formel CH3(CH2)10CH=CH2
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 5 g
Beilstein 1744660
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 182.35
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.