Läs mer
1-Tridecyne, 97%
Produktkod. 11327725
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327725 1 g 1g
11337725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02481.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26186-02-7 | C13H24 | 180.34 g/mol
Den finner sin tillämpning i syntesen av omättade fettsyror och i den stereoselektiva syntesen av d-erytro- och l-treo-sfinganiner via palladiumkatalyserad jämvikt och Suzuki-koppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning i syntesen av omättade fettsyror och i den stereoselektiva syntesen
av d-erytro- och l-treosfinganiner via palladiumkatalyserad ekvilibrering och Suzuki-koppling.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26186-02-7
Molekylformel C13H24
Molekylvikt (g/mol) 180.34
MDL-nummer MFCD00015074
InChI-nyckel GZEDKDBFUBPZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tridecyne, tridecyne, acmc-1cinm
PubChem CID 117754
IUPAC-namn tridec-1-yn
LEDER CCCCCCCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tridecyne
Densitet 0.78
Kokpunkt 116°C to 118°C (10 mmHg)
Flampunkt 75°C (167°F)
Linjär formel CH3(CH2)10C≡CH
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 1 g
Beilstein 1744658
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 180.34
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.