Läs mer
1-(trifluoracetyl)imidazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312675
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312675 50 g 50g
11302675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00135.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1546-79-8 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1546-79-8
Molekylformel C5H3F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 164.087
MDL-nummer MFCD00014501
InChI-nyckel SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoroacetyl imidazole, n-trifluoroacetylimidazole, 1-trifluoroacetyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-trifluoroacetyl, unii-8c6041ow3i, tfai, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethanone, n-trifluoroacetyl imidazole, 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-yl ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 73767
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-l-imidazol-l-yletanon
LEDER C1=CN(C=N1)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Densitet 1.441
Kokpunkt 45°C to 46°C (14 mmHg)
Flampunkt 45°C (113°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 608904
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Formel vikt 164.09
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.