Läs mer
1-(trifluormetyl)cyklohexan-1-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10210060
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10210060 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10210060 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00136DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
CAS 180918-40-5
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H11F3O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl, acmc-20ap98, 1-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid,1-trifluoromethyl
InChI-nyckel VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(CC1)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-(trifluormetyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 196.169
PubChem CID 15507524
Formel vikt 196.17
Procent renhet 97%