Läs mer
1-(trifluormetyl)cyklopentan-1-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10391850
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10391850 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10391850 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00118DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Trifluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
CAS 277756-44-2
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H9F3O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-trifluoromethyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopentanecarboxylic acid, acmc-1cp3t, 1-trifluoromethyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl
InChI-nyckel DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(C1)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-(trifluormetyl)cyklopentan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 182.142
PubChem CID 15507525
Formel vikt 182.14
Procent renhet 97%