Läs mer
1-(trifluormetyl)cyklopentankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341989
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341989 1 g 1g
15437545 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26055.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 277756-44-2 | C7H9F3O2 | 182.142 g/mol
1-(trifluormetyl)cyklopentankarboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-(trifluormetyl)cyklopentankarboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 277756-44-2
Molekylformel C7H9F3O2
Molekylvikt (g/mol) 182.142
MDL-nummer MFCD08445821
InChI-nyckel DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoromethyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopentanecarboxylic acid, acmc-1cp3t, 1-trifluoromethyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl
PubChem CID 15507525
IUPAC-namn 1-(trifluormetyl)cyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER C1CCC(C1)(C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Smältpunkt 36°C to 38°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 182.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.