Läs mer
1-(Trifluormetyl)vinylacetat, 97 %
Produktkod. 11469647
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469647 250 g 250g
11459647 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22133.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 2247-91-8 | C5H5F3O2 | 154,088 g/mol
1-(trifluormetyl)vinylacetat används som kemiska, organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-(Trifluoromethyl)vinylacetat används som kemiska, organiska mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2247-91-8
Molekylformel C5H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 154.088
MDL-nummer MFCD00040844
InChI-nyckel VOKGSDIHTCTXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoromethyl vinyl acetate, 1-trifluoromethyl ethenyl acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, 2-acetate, trifluoroacetone enol acetate, trifluoroacetone enolacetate, alpha-trifluoromethylvinyl acetate, acmc-1cjli, 3,3,3-trifluoropropen-2-yl acetate, alpa-trifluoromethyl vinyl acetate
PubChem CID 75254
IUPAC-namn 3,3,3-trifluorprop-l-en-2-ylacetat
LEDER CC(=O)OC(=C)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Densitet 1.2
Kokpunkt 86 °C till 88 °C
Flampunkt 2 °C (35 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.342
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 2078331
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 154.09
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.