Läs mer
1-(Triisopropylsilyl)pyrrol, 95 %
Produktkod. 11397936
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397936 5 g 5g
11387936 1 g 1g
11307946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13152.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87630-35-1 | C13H25NSi | 223,44 g/mol
1-(Triisopropylsilyl)pyrrol kan användas som reagens i perfluoralkylerings- och Vilsmeier-formyleringsreaktioner. Det kan användas vid framställning av etyl-2-(2,4-dinitrofenylhydrazono]-3-[1-(triisopropylsilyl)-pyrrol-2-yflpropanoat; heterocyklisk bas, 3-nitropyrrol och 3-nitropyrrol, som krävs för syntesen av 1-(2a-deoxi-)β -D-ribofuranosyl)-3-nitropyrrol. Den deltar i olika elektrofila substitutionsreaktioner specifikt vidβ -position, via reaktion med olika elektrofila reagens (Br+, I+,NO2+, etc).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(Triisopropylsilyl)pyrrol kan användas som reagens i perfluoralkylerings- och Vilsmeier-formyleringsreaktioner. Det kan användas vid framställning av etyl-2-(2,4-dinitrofenylhydrazono]-3-[1-(triisopropylsilyl)-pyrrol-2-yflpropanoat; heterocyklisk bas, 3-nitropyrrol och 3-nitropyrrol, som krävs för syntesen av 1-(2)′ -deoxi-β -D-ribofuranosyl)-3-nitropyrrol. Den deltar i olika elektrofila substitutionsreaktioner specifikt vidβ -position, via reaktion med olika elektrofila reagens (Br+, I+,NO2+, etc).
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87630-35-1
Molekylformel C13H25NSi
Molekylvikt (g/mol) 223.44
MDL-nummer MFCD00054932
InChI-nyckel FBQURXLBJJNDBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-triisopropylsilyl pyrrole, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole, n-triisopropylsilylpyrrole, 1h-pyrrole, 1-tris 1-methylethyl silyl, tri propan-2-yl-pyrrol-1-ylsilane, 1-tris propan-2-yl silyl-1h-pyrrole, pubchem9194, 1-triisopropylsilylpyrrole, 1-triisoproylsilyl-pyrrole, acmc-1bkd7
PubChem CID 145136
IUPAC-namn tri(propan-2-yl)-pyrrol-1-ylsilan
LEDER CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Triisopropylsilyl)pyrrole
Densitet 0.904
Kokpunkt 78 °C (0,4 mmHg)
Flampunkt 106 °C (222 °F)
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 5 g
Beilstein 3540663
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 223.44
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.