Learn More
[1-(Trimethylammonium)methyl] Methanethiosulfonate Bromide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (1-(Trimethylammonium)methyl) Methanethiosulfonate Bromide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO2S2.BrH/c1-6(2,3)5-9-10(4,7)8;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 262.9649 |