Läs mer
1-trimetylsilyl-1,2,4-triazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434567 5 g 5g
11444567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21105.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18293-54-4 | C5H11N3Si | 141.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18293-54-4
Molekylformel C5H11N3Si
Molekylvikt (g/mol) 141.25
MDL-nummer MFCD00046070
InChI-nyckel WPSPBNRWECRRPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1,2,4-triazole, 1-trimethylsilyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilyl-1,2,4-triazole, acmc-20aorq, 1-trimethylsilyl-1,2,4 triazole, 1h-1,2,4-triazole, tms derivative, trimethyl 1,2,4-triazol-1-yl silane, 1h-1,2,4-triazole,1-trimethylsilyl
PubChem CID 87558
IUPAC-namn trimetyl(1,2,4-triazol-l-yl)silan
LEDER C[Si](C)(C)N1C=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Trimethylsilyl-1,2,4-triazole
Densitet 0.98
Kokpunkt 73°C to 75°C (12 mmHg)
Flampunkt −5°C (23°F)
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 141.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.