Läs mer
1-trimetylsilyl-1,4-pentadiyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410248
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410248 1 g 1g
15420248 5 g 5g
15430248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53436.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71789-10-1 | C8H12Si | 136.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71789-10-1
Molekylformel C8H12Si
Molekylvikt (g/mol) 136.27
MDL-nummer MFCD00066350
InChI-nyckel JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl
PubChem CID 144510
IUPAC-namn trimetyl(penta-1,4-diynyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#CCC#C
Specifikationer
Kokpunkt 42°C (25mmHg)
Kemiskt namn eller material 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
Kvantitet 1 g
Linjär formel HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3
UN-nummer UN1993
Flampunkt 8°C (46°F)
Formel vikt 136.27
Procent renhet 98%
Densitet 0.789
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.