Läs mer
1-Trimethylsilyl-1-pentyne, 98%
Produktkod. 15450218
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450218 5 g 5g
15460218 25 g 25g
15470218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53423.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18270-17-2 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18270-17-2
Molekylformel C8H16Si
Molekylvikt (g/mol) 140.30
MDL-nummer MFCD00077890
InChI-nyckel CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1-pentyne, trimethyl pent-1-yn-1-yl silane, trimethyl pent-1-ynyl silane, 1-pentyn-1-yltrimethylsilane, 1-tms-1-pentyne, acmc-209ejs, 1-trimethylsilylpent-1-yne, 1-trimethylsi;lyl-1-pentyne
PubChem CID 2760860
LEDER CCCC#C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 135°C
Kemiskt namn eller material 1-Trimethylsilyl-1-pentyne
Kvantitet 5 g
Linjär formel CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
UN-nummer UN1993
Beilstein 1744218
Flampunkt 23°C (73°F)
IUPAC-namn trimetyl(pent-l-yn-l-yl)silan
Formel vikt 140.3
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.425
Densitet 0.765
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.