Läs mer
1-Trimethylsilyl-1-propyne, 98%
Produktkod. 11436686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436686 1 g 1g
11446686 5 g 5g
11451327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24875.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6224-91-5 | C6H12Si | 112.247 g/mol
1-Trimethylsilyl-1-propyne is employed in the preparation of alkynyl silane derivatives. It is also used to prepare highly substituted indenes using palladium-catalyzed carboannulation. Further, it plays an important role in the preparation of indenones through a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Trimethylsilyl-1-propyne is employed in the preparation of alkynyl silane derivatives. It is also used to prepare highly substituted indenes using palladium-catalyzed carboannulation. Further, it plays an important role in the preparation of indenones through a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
Solubility
Miscible with toluene.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6224-91-5
Molekylformel C6H12Si
Molekylvikt (g/mol) 112.247
MDL-nummer MFCD00009271
InChI-nyckel DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane
PubChem CID 80363
IUPAC-namn trimethyl(prop-1-ynyl)silane
LEDER CC#C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 99°C to 100°C
Kemiskt namn eller material 1-Trimethylsilyl-1-propyne
Smältpunkt -69°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1071311
Flampunkt −3°C (26°F)
Löslighetsinformation Miscible with toluene.
Formel vikt 112.25
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.42
Densitet 0.753
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.