Läs mer
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole |
| CAS | 43183-36-4 |
| Molekylformel | C9H13N3Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | benzotriazol-1-yl(trimethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.3 |
| Formel vikt | 191.0879 |