Läs mer
1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11377775
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377775 50 g 50g
11367775 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02638.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, is used as a fine chemical intermediate.
Solubility
It hydrolyzes with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14468-90-7
Molekylformel C7H15NOSi
Molekylvikt (g/mol) 157.29
MDL-nummer MFCD00051572
InChI-nyckel LUBVCBITQHEVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl pyrrolidin-2-one, 1-trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, n-trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, n-trimethylsilyl-2-pyrrolidone, 1-trimethylsilanyl-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-trimethylsilyl, acmc-20aorp, 1-trimethylsilylpyrrolidone, n-trimethylsilylpyrrolid-2-one
PubChem CID 84461
IUPAC-namn 1-trimethylsilylpyrrolidin-2-one
LEDER C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinone
Densitet 0.821
Kokpunkt 90°C (20 mmHg)
Flampunkt 46°C (115°F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 114950
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It hydrolyzes with water.
Formel vikt 157.29
Procent renhet 96%