Läs mer
1-(Trimethylsilyl)imidazole, 97%
Produktkod. p-7020527
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
5g
Produktkod. 11488710
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12512.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140.26 g/mol
1-(trimetylsilyl)imidazol fungerar som ett silyleringsmedel för alkoholer, kolhydrater och 1,3-dikarbonylföreningar. Det är ett derivatiseringsreagens som används för selektiv silylering av hydroxylgrupper och karboxylsyra utan att påverka aminogruppen. Det används som en mellanprodukt för syntes av imidazolderivat. Det spelar en viktig roll att syntetisera polysubstituerade kirala spirotetrahydropyraner. Det används också vid kvantifiering av pintol efter derivatisering med gaskromatografi/masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-(Trimetylsilyl)imidazol fungerar som ett silyleringsmedel för alkoholer, kolhydrater och 1,3-dikarbonylföreningar. Det är ett derivatiseringsreagens som används för selektiv silylering av hydroxylgrupper och karboxylsyra utan att påverka aminogruppen. Det används som en mellanprodukt för syntes av imidazolderivat. Det spelar en viktig roll att syntetisera polysubstituerade kirala spirotetrahydropyraner. Det används också vid kvantifiering av pintol efter derivatisering med gaskromatografi/masspektrometri.
Löslighet
Blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen. Det sönderdelas i vatten.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18156-74-6
Molekylformel C6H12N2Si
Molekylvikt (g/mol) 140.26
MDL-nummer MFCD00005280
InChI-nyckel YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC-namn imidazol-l-yl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Smältpunkt -42°C
Densitet 0.956
Kokpunkt 212°C
Flampunkt 18°C (64°F)
Odör Weak
Brytningsindex 1.4765
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 606148
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with most common organic solvents. It decomposes in water.
Formel vikt 140.26
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.