Läs mer
1-Trimetylsilylmetanol, 95 %
Produktkod. 11396856
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396856 1 g 1g
11306866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04251.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 3219-63-4 | C4H12OSi | 104,224 g/mol
1-Trimetylsilylmetanol används som nukleofil för att lösa upp racematet som erhålls från enantioselektiv förestring av naproxen (2-(6-metoxi-2-naftyl)propionsyra) med lipaser. Det användes också som ett nukleofilt hydroximetyleringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-trimetylsilylmetanol används som nukleofil för att lösa upp racematet som erhålls från enantioselektiv förestring av naproxen (2-(6-metoxi-2-naftyl)propionsyra) med lipaser. Det användes också som ett nukleofilt hydroximetyleringsmedel.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3219-63-4
Molekylformel C4H12OSi
Molekylvikt (g/mol) 104.224
MDL-nummer MFCD00004596
InChI-nyckel ZQKNBDOVPOZPLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl methanol, 1-trimethylsilylmethanol, hydroxymethyltrimethylsilane, methanol, trimethylsilyl, silane, hydroxymethyl trimethyl, hydroxymethyl trimethylsilane, trimethylhydroxymethylsilane, methanol, 1-trimethylsilyl, trimethylsilyl-methanol, acmc-209hrr
PubChem CID 76692
IUPAC-namn trimetylsilylmetanol
LEDER C[Si](C)(C)CO
Specifikationer
Kokpunkt 121 °C till 122 °C
Kemiskt namn eller material 1-Trimethylsilylmethanol
Kvantitet 1 g
Flampunkt 31 °C (87 °F)
Brytningsindex 1.419
Densitet 0.827
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731486
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 104.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.