Läs mer
1-(Trifenylmetyl)-1H-imidazol (Deschloroclotrimazol), Mikromol™
Produktkod. 17902416
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17902416 100 mg
17922486 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17902416 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0015.11
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-(Trifenylmetyl)-1H-imidazol (Deskloroklotrimazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
CAS 15469-97-3
Analyt- eller komponentnamn 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H18 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. F (EP), Deschloroclotrimazole, Clotrimazole Impurity F
InChI formel InChI=1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
LEDER c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC-namn 1-tritylimidazol
Molekylvikt (g/mol) 310.39
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 310.147 g/mol