Läs mer
1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10312260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10312260 1 g Glass bottle 1g
10628550 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10312260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 33016-47-6
Molekylformel C23H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 338.41
MDL-nummer MFCD02179554
InChI-nyckel YQYLLBSWWRWWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-imdazole-4-carboxadehyde, 4-formyl-1-tritylimidazole, 4-formyl-1-trityl-1h-imidazole, 1-trityl-4-formylimidazole, 1-triphenylmethyl imidazole-4-carbaldehyde, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-triphenylmethyl
PubChem CID 618233
IUPAC-namn 1-tritylimidazole-4-carbaldehyde
LEDER O=CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 186.0°C to 189.0°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 338.41
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.