missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Trityl-3-methylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Trityl-3-methylpiperazine |
| CAS | 326594-27-8 |
| Molekylformel | C24H26N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Methyl-1-(triphenylmethyl)-piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2/c1-20-19-26(18-17-25-20)24(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,25H,17-19H2,1H3 |
| LEDER | CC1CN(CCN1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-1-tritylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.48 |
| Formel vikt | 342.2096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?