Läs mer
1-Trityl-(R)-3-methylpiperazine, 98%, ee 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11364506
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11364506
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20078.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 313657-75-9
Molekylformel C24H26N2
Molekylvikt (g/mol) 342.486
MDL-nummer MFCD03426411
InChI-nyckel VYUQPZHRDKLOPX-HXUWFJFHSA-N
Synonym r-3-methyl-1-tritylpiperazine, r-4-n-trityl-2-methyl piperazine, 1-trityl-r-3-methylpiperazine, r-2-methyl-4-tritylpiperazine, 3r-3-methyl-1-triphenylmethyl piperazine, s-4-n-trityl-2-methylpiperazine, r-4trmp, 3r-3-methyl-1-tritylpiperazine, 3r-3-methyl-1-trityl-piperazine, r-1-trityl-3-methylpiperazine
PubChem CID 2760887
IUPAC-namn (3R)-3-methyl-1-tritylpiperazine
LEDER CC1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Trityl-(R)-3-methylpiperazine
Smältpunkt 128°C to 129°C
Anteckningar om analysprocent ee 99%
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation −7.6° (c=1 in MeOH)
Formel vikt 342.49
Procent renhet 98%