Learn More
1-Tritylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11378636
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11378636 5 g 5g
11368636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11378636 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17694.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 15469-97-3 | C22H18N2 | 310.40 g/mol
Det är ett syntesmaterial mellanliggande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett syntesmaterial mellanliggande.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15469-97-3
Molekylformel C22H18N2
Molekylvikt (g/mol) 310.40
MDL-nummer MFCD00229427
InChI-nyckel NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trityl-1h-imidazole, 1-triphenylmethyl imidazole, n-tritylimidazole, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole, clotrimazole impurity f, triphenylmethyl imidazole, 1-triphenylmethylimidazole, 1-tritylimidazol, pubchem23733, acmc-209dbb
PubChem CID 618231
LEDER C1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Tritylimidazole
Smältpunkt 220 °C till 224 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 238171
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 1-(trifenylmetyl)-lH-imidazol
Formel vikt 310.4
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.