Läs mer
1-Undecanol, TRC
Produktkod. 30455412
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30455412 5 g
1 options
Produktkod. 30455412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU7888005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Undecanol
CAS 112-42-5
Molekylformel C11 H24 O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Undecanol (9CI','ACI), Undecyl alcohol (6CI','8CI), 1-Hendecanol, 1-Hydroxyundecane, 1-Undecyl alcohol, Alchem 11, Exxal 11S, Hendecanoic alcohol, Hendecyl alcohol, n-Undecan-1-ol, n-Undecyl alcohol, Neodol 1, NSC 403667, Tip-Nip, Undecanol
InChI formel InChI=1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCO
IUPAC-namn undecan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 172.31
Formel vikt 172.1827