Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Undecene |
| Namnnotering | För GC-analys |
| CAS | 821-95-4 |
| Färg | Färglös |
| Analysprocentintervall | 0.94 |
| Molekylformel | C11H22 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720 |
| InChI-nyckel | DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCCCCCCCC=C |
| Visa mer |